Merck
588768
Sigma-Aldrich
正己醇-13C6
99 atom % 13C
别名:
己醇-13C6
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13CH3(13CH2)413CH2OH
分子量:
108.13
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352001
PubChem化学物质编号:
同位素纯度
99 atom % 13C
方案
99% (CP)
沸点
156.5 °C (lit.)
mp
-52 °C (lit.)
密度
0.861 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+6
SMILES字符串
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]O
InChI
1S/C6H14O/c1-2-3-4-5-6-7/h7H,2-6H2,1H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI key
ZSIAUFGUXNUGDI-IDEBNGHGSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
140.0 °F - closed cup
闪点(°C)
60 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)