About This Item
线性分子式:
(CH3)4N(HCOO)
CAS号:
分子量:
119.16
Beilstein:
3916177
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
推荐产品
方案
≥99.99% trace metals basis
表单
liquid
浓度
30 wt. % in H2O
折射率
n20/D 1.364
沸点
102 °C
密度
1.02 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
[H]C([O-])=O.C[N+](C)(C)C
InChI
1S/C4H12N.CH2O2/c1-5(2,3)4;2-1-3/h1-4H3;1H,(H,2,3)/q+1;/p-1
InChI key
WWIYWFVQZQOECA-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter