Merck
436895
Sigma-Aldrich
甘油二甲基丙烯酸酯,异构体混合物
technical grade, 85%, contains 200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
别名:
甘油1,3-二异丁烯酸酯, 甘油二甲基丙烯酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2C=C(CH3)CO2CH2CH[OR(H)]CH2OH(R), R = -COC(CH3)=CH2
分子量:
228.24
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
technical grade
品質等級
化驗
85%
形狀
liquid
包含
200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
折射率
n20/D 1.472 (lit.)
bp
120 °C/1 mmHg (lit.)
密度
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC(=C)C(=O)OCC(O)COC(=O)C(C)=C.CC(=C)C(=O)OCC(CO)OC(=O)C(C)=C
InChI
1S/2C11H16O5/c1-7(2)10(13)15-5-9(12)6-16-11(14)8(3)4;1-7(2)10(13)15-6-9(5-12)16-11(14)8(3)4/h2*9,12H,1,3,5-6H2,2,4H3
InChI 密鑰
YDASFTNANXDGLQ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
甘油二甲基丙烯酸酯,异构体混合物(GDMA),属于二甲基丙烯酸酯类单体。常用作高分子材料配方中的交联剂,提高聚合物的机械强度、耐久性和尺寸稳定性。其良好的性能使其非常适合制备牙科复合材料和粘合剂。它还用于各种应用,包括光学材料、光刻、眼科应用、增塑剂、树脂、涂料和油漆。
應用
GDMA可用于以下应用:
  • 研发新型牙科树脂材料时用作稀释剂。用于形成高度交联的聚合物网络,这对于提供具有更高刚度、硬度和耐久性的复合材料至关重要。
  • 用于与二聚氨酯二甲基丙烯酸酯(DUDMA)和聚氨酯二甲基丙烯酸酯(UDMA)等其他甲基丙烯酸酯单体一起制备聚合物基质,研发用于各种应用(包括牙科)的3D可打印抗菌复合材料。
  • 用于合成具有热响应性能的高度交联微珠。GDMA的存在有助于聚合结构的交联。热响应微珠在药物输送系统或组织工程等生物医学领域具有潜在的应用前景。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)