Merck
436127
Sigma-Aldrich
2-氟-5-(三氟甲基)苯酚
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H3(CF3)OH
分子量:
180.10
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.439 (lit.)
沸点
146 °C (lit.)
密度
1.436 g/mL at 25 °C (lit.)
官能团
fluoro
SMILES字符串
Oc1cc(ccc1F)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4F4O/c8-5-2-1-4(3-6(5)12)7(9,10)11/h1-3,12H
InChI key
MCOSBFKOUQAIJS-UHFFFAOYSA-N
一般描述
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenol is an organic fluorinated building block.
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Warning
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
134.6 °F - closed cup
闪点(°C)
57 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)