Merck
436038
Sigma-Aldrich
磷酸铁(III) 四水合物
别名:
磷酸铁 四水合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FePO4 · 4H2O
CAS号:
分子量:
222.88
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
97-103% (with sodium thiosulphate, titration)
形狀
powder
成份
Fe, 24%
應用
battery manufacturing
SMILES 字串
O.O.O.O.[Fe+3].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/Fe.H3O4P.4H2O/c;1-5(2,3)4;;;;/h;(H3,1,2,3,4);4*1H2/q+3;;;;;/p-3
InChI 密鑰
RTOYJIFECJCKIK-UHFFFAOYSA-K
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
访问文档库
商品
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.