Merck
435287
Sigma-Aldrich
聚(苯乙烯-co-马来酸),部分为异丁酯
average Mv ~65,000
别名:
马来酸共聚物, 马来酸类共聚物, 马来酸类聚合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CH2CH(C6H5)]x[CH(CO2R)CH(CO2R)]y, R = H or -CH2CH(CH3)2
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
分子量
average Mv ~65,000
溶解度
aqueous base, alcohols, ketones and ethyl acetate: soluble
SMILES 字串
OC(=O)\C=C\C(O)=O.C=Cc1ccccc1.CC(C)COC(=O)\C=C\C(=O)OCC(C)C
一般說明
苯乙烯:马来酸酐的摩尔比为 1:<1
應用
粘合剂、耐水添加剂和粘合剂添加剂。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Erik C Gunther et al.
Cell reports, 26(1), 145-158 (2019-01-04)
Cellular prion protein (PrPC) binds the scrapie conformation of PrP (PrPSc) and oligomeric β-amyloid peptide (Aβo) to mediate transmissible spongiform encephalopathy (TSE) and Alzheimer's disease (AD), respectively. We conducted cellular and biochemical screens for compounds blocking PrPC interaction with Aβo.