About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H8F26OSn
CAS号:
分子量:
828.90
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
~90%
mp
92-94 °C
SMILES字符串
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC[Sn](=O)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/2C8H4F13.O.Sn/c2*1-2-3(9,10)4(11,12)5(13,14)6(15,16)7(17,18)8(19,20)21;;/h2*1-2H2;;
InChI key
VCPJPAQHWCNPKF-UHFFFAOYSA-N
法律信息
Fluorous Technologies, Inc. 产品,这种化合物的使用受美国专利 6,156,896、5,859,247、5,777,121 和 6,673,539 保护。
警示用语:
Warning
危险分类
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1