主要文件
8.14606
Sigma-Aldrich
Sodium peroxide
for synthesis
别名:
Sodium peroxide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
Na2O2
CAS号:
分子量:
77.98
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352304
EC索引号:
215-209-4
NACRES:
NA.22
等级
for synthesis
synthesis grade
质量水平
反应适用性
reagent type: oxidant
pH值(酸碱度)
12.8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
660 °C
密度
2.8 g/cm3 at 20 °C
堆积密度
1138 kg/m3
储存温度
15-25°C
SMILES字符串
[Na+].[Na+].[O-][O-]
InChI
1S/2Na.O2/c;;1-2/q2*+1;-2
InChI key
PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
分析说明
Assay (manganometric): ≥ 95.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
象形图
Flame over circleCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
储存分类代码
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1