Merck
433357
Sigma-Aldrich
2-氯-3-羟基三氟甲苯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC6H3(CF3)OH
分子量:
196.55
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.482 (lit.)
bp
160 °C (lit.)
密度
1.479 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Oc1cccc(c1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H4ClF3O/c8-6-4(7(9,10)11)2-1-3-5(6)12/h1-3,12H
InChI 密鑰
BGXZMBZFGAIBDH-UHFFFAOYSA-N
一般說明
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenol is an oxygen containing building block used in chemical synthesis.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
174.2 °F - closed cup
閃點(°C)
79 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter