Merck
432873
Sigma-Aldrich
五氨合(三氟甲磺酸根)锇(III)三氟甲磺酸
别名:
Pentaammine(trifluoromethanesulfonato)osmium(III) trifluoromethanesulfonate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
[CF3SO3Os(NH3)5](O3SCF3)2
CAS号:
分子量:
722.59
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
表单:
powder
表单
powder
反应适用性
reagent type: catalyst
core: osmium
mp
~276 °C (lit.)
SMILES字符串
N.N.N.N.N.[Os+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.5H3N.Os/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;;;;;;/h3*(H,5,6,7);5*1H3;/q;;;;;;;;+3/p-3
InChI key
HWGAHFXMBKZTPE-UHFFFAOYSA-K
应用
可用于苯胺类化合物的脱芳,以及通过锇(II) 促进的与酚 Michael 加成进行环己二酮类化合物的立体选择性合成。Fischer 卡拜配合物的前体。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Spera, M.L. et al.
Journal of the American Chemical Society, 119, 12772-12772 (1997)
Organometallics, 15, 245-245 (1996)
Journal of the American Chemical Society, 116, 6581-6581 (1994)