Merck
432369
Sigma-Aldrich
氢化二聚体酸
average Mn ~570
别名:
氢化C18不饱和脂肪酸二聚酸, 氢化C36二聚脂肪酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
NACRES:
NA.23
表单
liquid
质量水平
分子量
average Mn ~570
杂质
<1 wt. % monomer
<2 wt. % trimer
折射率
n20/D 1.477 (lit.)
粘度
8,000 mPa.s(25 °C)(lit.)
酸值
190‑198 mg KOH/g
碘值
<10
转变温度
pour point ~0 °C
密度
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
一般描述
提高聚合物柔性、韧性、抗冲击性、染色性和水解稳定性。
氢化二聚酸是含36个碳原子的脂肪酸。它由环己烯组成,可通过230-250°C下白土催化的二聚化反应合成。
应用
氢化二聚酸可作为缓蚀剂保护铅金属基板。它还可在聚酰胺热熔胶中使用,作为电子板、纺织和包装系统的热塑性聚合物。
聚酯、聚酰胺和聚氨酯中的共聚单体。
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
572.0 °F - open cup
闪点(°C)
300 °C - open cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2
Selective formation of C36-dimer fatty acids via thiol-ene addition for copolyamide synthesis
Unverferth M and Meier MAR
European Journal of Lipid Science and Technology, 118(10), 1470-1474 (2016)
Lower purity dimer acid based polyamides used as hot melt adhesives: synthesis and properties
Freitas RFR, et al.
Journal of Adhesion Science and Technology, 29(17), 1860-1872 (2015)
Hydrogenated dimer acid as a corrosion inhibitor for lead metal substrates in acetic acid
De Keersmaecker M, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 162(4), C167-C179 (2015)
Study of liquid-crystalline behaviour of aliphatic-aromatic polyamides derived from castor oil based dimer acid by DSC
Khare K, et al.
Indian Journal of Advances in Chemical Science, 2(1), 89-94 (2013)