Merck
432253
Sigma-Aldrich
五氟氧代碲酸
别名:
氢氧化氟碲
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
HF5OTe
CAS号:
分子量:
239.60
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
蒸汽壓力
0.24 atm ( 25 °C)
bp
~60 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
密度
2.5 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
O[Te](F)(F)(F)(F)F
InChI 密鑰
OAOSLENTGBMCNC-UHFFFAOYSA-N
應用
几乎是理想的非配位配体,具有动力学和氧化稳定性。五氟氧代碲酸盐稳定的铼(VII) 化合物的前体
包裝
真空下封断的安瓿瓶包装
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Seppelt, K.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 21, 877-877 (1982)
William J. Casteel et al.
Inorganic chemistry, 35(25), 7279-7288 (1996-12-04)
The pentafluorooxotellurate compound ReO(2)(OTeF(5))(3) has been synthesized from the reaction of ReO(2)F(3) with B(OTeF(5))(3) and structurally characterized in solution by (19)F and (125)Te NMR spectroscopy and in the solid state by Raman spectroscopy. The NMR and vibrational spectroscopic findings are