描述
unsaturation 98 mole %
形狀
viscous liquid
分子量
average Mw ~38,000 by GPC
黏度
350 poise(37 °C, Brookfield)(lit.)
密度
0.92 g/mL at 25 °C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
持久的,反应性增塑剂,润滑油的流变改性剂,反应性粘合剂。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves