About This Item
线性分子式:
[CH2CH=C(CH3)CH2]n
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
推荐产品
质量水平
表单
pellets
转变温度
Tg −68 °C
Tm 60 °C
密度
0.904 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(=C)C=C
InChI
1S/C5H8/c1-4-5(2)3/h4H,1-2H2,3H3
InChI key
RRHGJUQNOFWUDK-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3