About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H21NO
CAS号:
分子量:
267.37
Beilstein:
1535407
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
推荐产品
方案
≥99% (sum of enantiomers, GC)
表单
solid
旋光性
[α]20/D −55.0±4.0°, c = 1% in chloroform stab. with amylenes
mp
68-71 °C
官能团
hydroxyl
phenyl
SMILES字符串
CN1CCC[C@@H]1C(O)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H21NO/c1-19-14-8-13-17(19)18(20,15-9-4-2-5-10-15)16-11-6-3-7-12-16/h2-7,9-12,17,20H,8,13-14H2,1H3/t17-/m1/s1
InChI key
XIJAGFLYYNXCAB-QGZVFWFLSA-N
包装
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3