Merck
429341
Sigma-Aldrich
三碘化镓
anhydrous, powder, 99.999% trace metals basis
别名:
Gallium iodide, Gallium triiodide, Triiodogallium
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
GaI3
CAS号:
分子量:
450.44
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
等级
anhydrous
方案
99.999% trace metals basis
表单
powder
反应适用性
reagent type: catalyst
core: gallium
mp
345 °C (subl.) (lit.)
密度
4.15 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
I[Ga](I)I
InChI
1S/Ga.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI key
DWRNSCDYNYYYHT-UHFFFAOYSA-K
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)