Merck
429244
Sigma-Aldrich
尼龙 6/66
pellets
别名:
ε-己内酰胺与亚胺基六次甲基亚胺基己二酰的聚合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C18H37N3O5)n
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
耐磨性
5 mg (Taber, CS-17 wheel, 1kg, 50% RH, 1,000 cycles)
表单
pellets
包含
heat stabilizer, nucleating agent and lubricant
硬度
100 (Rockwell R, ASTM D 785, 50% RH)
122 (Rockwell R, ASTM D 785, DAM)
mp
250-260 °C (lit.)
转变温度
Tm 250 °C (ASTM D 2117)
溶解性
strong proton donor solvents, acetic acid and phenols: soluble
密度
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
NCCCCCCN.O=C1CCCCCN1.OC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C6H16N2.C6H11NO.C6H10O4/c7-5-3-1-2-4-6-8;8-6-4-2-1-3-5-7-6;7-5(8)3-1-2-4-6(9)10/h1-8H2;1-5H2,(H,7,8);1-4H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
TZYHIGCKINZLPD-UHFFFAOYSA-N
应用
通用热塑性聚酰胺。
纺织品、刷子及缝线用纤维,电缆护套和管材,工具及器械用轴承、凸轮、齿轮和壳体。
特点和优势
在较宽的温度范围内均坚硬而强韧,具有出色的韧性、耐化学性和耐磨性。在高温下会被强酸和强碱腐蚀。可被氯和过氧化氢氧化。
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)