推荐产品
耐磨強度
4 mg (Taber, CS-17 wheel, 1kg, 50% RH, 1,000 cycles)
形狀
pellets
自燃溫度
752 °F
分子量
≥226.14
硬度
121 (Rockwell R, DAM, ASTM D 785)
相對黏度
230-280(lit.)
mp
250-260 °C (lit.)
溶解度
strong proton donor solvents, acetic acid and phenols: soluble
密度
1.14 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
NCCCCCCN.OC(=O)CCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H24N2O2/c1-2-3-4-7-10-14-12(16)9-6-5-8-11(13)15/h2-10H2,1H3,(H2,13,15)(H,14,16)
InChI 密鑰
QDBQXOAICGSACD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
纺织品、刷子及缝线用纤维,电缆护套和管材,工具及器械用轴承、凸轮、齿轮和壳体。
特點和優勢
在较宽的温度范围内均坚硬而强韧,具有出色的韧性、耐化学性和耐磨性。在高温下会被强酸和强碱腐蚀。可被氯和过氧化氢氧化。
高抗冲击性热塑性聚酰胺,未添加抗冲改性剂。高粘度,适于挤出成型。
高抗冲击性热塑性聚酰胺,未添加抗冲改性剂。高粘度,适于挤出成型。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(12) (2020-12-20)
The development of products for topical applications requires analyses of their skin effects before they are destined for the market. At present, the ban on animal use in several tests makes the search for in vitro models (such as artificial