Merck
424501
Sigma-Aldrich
氢氧化锂-6Li 一水合物
95 atom % 6Li
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
6LiOH·H2O
CAS号:
分子量:
41.04
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352303
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
95 atom % 6Li
品質等級
形狀
solid
密度
1.51 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
M-1
SMILES 字串
O.[Li]O
InChI
1S/Li.2H2O/h;2*1H2/q+1;;/p-1/i1-1;;
InChI 密鑰
GLXDVVHUTZTUQK-TWOSSSAOSA-M
包裝
这种产品可以散装供应,并可按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges