Merck
423572
Sigma-Aldrich
Boc-Ala-OMe
99%
别名:
N-(叔丁氧羰基)-L-丙氨酸甲酯, Boc-L-丙氨酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH[NHCO2C(CH3)3]CO2CH3
CAS号:
分子量:
203.24
Beilstein:
1872545
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
99%
表单
liquid
旋光性
[α]21/D −45°, c = 1 in methanol
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
32-35 °C (lit.)
密度
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
COC(=O)[C@H](C)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO4/c1-6(7(11)13-5)10-8(12)14-9(2,3)4/h6H,1-5H3,(H,10,12)/t6-/m0/s1
InChI key
GJDICGOCZGRDFM-LURJTMIESA-N
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)