Merck
423157
Sigma-Aldrich
2,9,16,23-四叔丁基-29H,31H-酞菁
Dye content 97 %
别名:
2,9,16,23-四(1,1-二甲基乙基)-29H,31H-酞菁, 2,9,16,23-四(丁基)酞菁, 四-4-丁基酞菁
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C48H50N8
CAS号:
分子量:
738.96
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
solid
成份
Dye content, 97%
mp
>300 °C (lit.)
λmax
695 nm
SMILES 字串
CC(C)(C)c1ccc2c3nc(nc4[nH]c(nc5nc(nc6[nH]c(n3)c7cc(ccc67)C(C)(C)C)c8cc(ccc58)C(C)(C)C)c9cc(ccc49)C(C)(C)C)c2c1
InChI
1S/C48H50N8/c1-45(2,3)25-13-17-29-33(21-25)41-49-37(29)54-42-35-23-27(47(7,8)9)15-19-31(35)39(51-42)56-44-36-24-28(48(10,11)12)16-20-32(36)40(52-44)55-43-34-22-26(46(4,5)6)14-18-30(34)38(50-43)53-41/h13-24H,1-12H3,(H2,49,50,51,52,53,54,55,56)
InChI 密鑰
NNQWYGKROBKYQC-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)