Merck
422037
Sigma-Aldrich
DBE-3
别名:
二元酯混合物, 己二酸二甲酯和戊二酸二甲酯的混合物
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3O2C(CH2)nCO2CH3 (n=3,4)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
蒸汽壓力
0.2 mmHg ( 20 °C)
描述
mixture of dimethyl adipate and dimethyl glutarate
形狀
liquid
自燃溫度
698 °F
expl. lim.
8 %
折射率
n20/D 1.428 (lit.)
bp
215-225 °C (lit.)
密度
1.068 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)CCCC(=O)OC.COC(=O)CCCCC(=O)OC
InChI
1S/C8H14O4.C7H12O4/c1-11-7(9)5-3-4-6-8(10)12-2;1-10-6(8)4-3-5-7(9)11-2/h3-6H2,1-2H3;3-5H2,1-2H3
InChI 密鑰
FSCIDASGDAWVED-UHFFFAOYSA-N
法律資訊
Invista产品
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
215.6 °F
閃點(°C)
102 °C