Merck
421685
Sigma-Aldrich
(S)-2-(Boc-氨基)-3-苯基-1-丙醇
98%
别名:
(S)-(-)-2-(叔丁氧羰基氨基)-3-苯基-1-丙醇, N-(叔丁氧羰基)-L-苯丙氨醇, Boc-L-苯丙氨醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2CH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
CAS号:
分子量:
251.32
Beilstein:
3652004
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
98%
旋光性
[α]20/D −27°, c = 1 in chloroform
光学纯度
ee: 99% (GLC)
反应适用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
94-96 °C (lit.)
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CO)Cc1ccccc1
InChI
1S/C14H21NO3/c1-14(2,3)18-13(17)15-12(10-16)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12,16H,9-10H2,1-3H3,(H,15,17)/t12-/m0/s1
InChI key
LDKDMDVMMCXTMO-LBPRGKRZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
用于合成具生物化学活性的化合物。相关参考文献,请参见 Aldrichimica Acta
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Aldrichimica Acta, 28, 13-13 (1995)