等級
technical grade
折射率
n20/D 1.421 (lit.)
密度
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCOC(CCCN(C)C)OCC
InChI
1S/C10H23NO2/c1-5-12-10(13-6-2)8-7-9-11(3)4/h10H,5-9H2,1-4H3
InChI 密鑰
QKXMWBLNSPNBEY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
157.8 °F
閃點(°C)
69.9 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter