Merck
421073
Sigma-Aldrich
TYZOR® 131 有机钛酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
NACRES:
NA.22
蒸汽压
583 mmHg ( 100 °C)
质量水平
反应适用性
core: titanium
reagent type: catalyst
折射率
n20/D 1.4120 (lit.)
密度
1.265 g/mL at 25 °C (lit.)
法律信息
TYZOR is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)