Merck
420328
Sigma-Aldrich
辛可宁 单盐酸盐 水合物
99%
别名:
弱金鸡纳碱 单盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H22N2O · HCl · xH2O
分子量:
330.85 (anhydrous basis)
Beilstein:
5784953
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
质量水平
方案
99%
旋光性
[α]20/D +101°, c = 1 in chloroform
mp
208-218 °C (lit.)
官能团
hydroxyl
SMILES字符串
O[C@H]([C@H]1CC2CCN1C[C@@H]2C=C)c3ccnc4ccccc34
InChI
1S/C19H22N2O/c1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17/h2-7,9,13-14,18-19,22H,1,8,10-12H2/t13-,14?,18+,19-/m0/s1
InChI key
KMPWYEUPVWOPIM-FGVBSWQGSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)