主要文件
8.02506
Sigma-Aldrich
(+)-Cinchonine
for resolution of racemates for synthesis
别名:
(+)-Cinchonine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H22N2O
CAS号:
分子量:
294.39
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352104
EC索引号:
204-234-6
NACRES:
NA.22
质量水平
表单
powder
pH值(酸碱度)
9.0 (20 °C, 0.25 g/L in H2O, as aqueous solution)
mp
258-264 °C
溶解性
0.25 g/L
堆积密度
130 kg/m3
储存温度
2-30°C
SMILES字符串
N21[C@H](C[C@@H]([C@H](C2)C=C)CC1)[C@@H](O)c3c4c(ncc3)cccc4
InChI
1S/C19H22N2O/c1-2-13-12-21-10-8-14(13)11-18(21)19(22)16-7-9-20-17-6-4-3-5-15(16)17/h2-7,9,13-14,18-19,22H,1,8,10-12H2/t13-,14-,18+,19-/m0/s1
InChI key
KMPWYEUPVWOPIM-QAMTZSDWSA-N
分析说明
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=0.5 in methanol): +218.0 - +222.0 °
Identity (IR): passes test
Contains about 15 % Dihydrocinchonine.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1