Merck
418749
Sigma-Aldrich
丙氧化季戊四醇 (5/4 PO/OH)
average Mn ~426
别名:
丙氧化季戊四醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C[CH2[OCH2CH(CH3)]nOH]4
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
viscous liquid
品質等級
分子量
average Mn ~426
折射率
n20/D 1.464
bp
>300 °C (lit.)
密度
1.05 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(O)CO.OCC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C17H36O8.C5H12O4/c18-5-1-9-22-13-17(14-23-10-2-6-19,15-24-11-3-7-20)16-25-12-4-8-21;6-1-5(2-7,3-8)4-9/h18-21H,1-16H2;6-9H,1-4H2
InChI 密鑰
PWIIWDSISSNGLT-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
季戊四醇丙氧基化物(5/4 PO/OH)是一种基于季戊四醇的支化聚合物,可用作结晶剂以产生有序的高分辨率衍射品质晶体。
應用
季戊四醇丙氧基化物可以用作储库溶液中的沉淀剂,用于磷酸盐转运蛋白(PiPT)和聚集抑制蛋白A(AgsA)的结晶。 它还可以作为植物细胞因子(PSK)-受体PSKR-和体细胞胚胎发生受体样激酶(SERKs)复合物的储库溶液。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
377.6 °F - closed cup
閃點(°C)
192 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Multiple oligomeric structures of a bacterial small heat shock protein.
Mani N, et al.
Scientific Reports, 6(7446), 24019-24019 (2016)
Crystal structure of a eukaryotic phosphate transporter.
Pedersen BP, et al.
Nature, 496(7446), 533-533 (2013)
Allosteric receptor activation by the plant peptide hormone phytosulfokine.
Wang J, et al.
Nature, 525(7568), 265-265 (2015)
Pentaerythritol propoxylate: a new crystallization agent and cryoprotectant induces crystal growth of 2-methylcitrate dehydratase.
Gulick A, et al.
Acta Crystallographica Section D, Biological Crystallography, 58(2), 306-309 (2002)