About This Item
线性分子式:
Zn(OCC(CH3)3CHCOC(CH3)3)2
CAS号:
分子量:
431.92
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352300
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
推荐产品
方案
97%
表单
solid
反应适用性
reagent type: catalyst
mp
132-134 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(C)(C)C(=O)\C=C(\O[Zn]O\C(=C\C(=O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/2C11H20O2.Zn/c2*1-10(2,3)8(12)7-9(13)11(4,5)6;/h2*7,12H,1-6H3;/q;;+2/p-2/b2*8-7+;
InChI key
QWDQAWFEDOIHGD-ORWWTJHYSA-L
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3