Merck
416118
Sigma-Aldrich
三羟甲基丙烷烯丙醚
别名:
2-(烯丙氧基甲基)-2-乙基-1,3-丙二醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2C=CHCH2OCH2C(C2H5)(CH2OH)2
CAS号:
分子量:
174.24
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
表单
viscous liquid
质量水平
折射率
n20/D 1.467 (lit.)
沸点
160 °C/33 mmHg (lit.)
密度
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCC(CO)(CO)COCC=C
InChI
1S/C9H18O3/c1-3-5-12-8-9(4-2,6-10)7-11/h3,10-11H,1,4-8H2,2H3
InChI key
LZDXRPVSAKWYDH-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)