Merck
415960
Sigma-Aldrich
4-(甲硫基)苯基异氰酸酯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3SC6H4NCO
CAS号:
分子量:
165.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.606 (lit.)
bp
117-118 °C/8 mmHg (lit.)
密度
1.176 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CSc1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C8H7NOS/c1-11-8-4-2-7(3-5-8)9-6-10/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
QNKQBDZVEKZFBN-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
219.2 °F - closed cup
閃點(°C)
104 °C - closed cup