414581
1 of 10
Sigma-Aldrich
697745
钴
510092
钼
203904
镍
266639
266981
Supelco
440345
玻璃球
GF52106307
不锈钢 - AISI 316合金,FeCr18Ni10Mo3
BR701354
BRAND® 96孔深孔板,可堆叠
Z617865
Greiner round bottom tubes, polystyrene
773352
氧铁酸钴
99%
powder
2.21 g/mL at 25 °C (lit.)
[Mg++].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
从最新的版本中选择一种:
没有发现合适的版本?