Merck
414026
Sigma-Aldrich
三甲基硅多磷酸盐
别名:
PPSE, 多聚磷酸三甲硅酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
{-P(=O)[OSi(CH3)3]O-}n
CAS号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
表单
liquid
质量水平
折射率
n20/D 1.434
密度
1.18 g/mL at 25 °C (lit.)
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
C[Si](C)(C)OP(=O)=O
InChI
1S/C3H9O3PSi/c1-8(2,3)6-7(4)5/h1-3H3
InChI key
YSVQLWJDHYBITL-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • 2-芳基-2-噁唑啉、 5,6-二羟基-4H-1,3-噁嗪和4,5,6,7-四氢-1,3-氧氮杂卓的微波辅助合成:在无溶剂条件下采用三甲基硅多磷酸盐高效地制备各种噁唑啉和噁嗪(MC Mollo, LR Orelli, 2016)。
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
39.2 °F - closed cup
闪点(°C)
4 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Tetrahedron Letters, 22, 1803-1803 (1981)
Tetrahedron Letters, 45, 2465-2465 (1989)