Merck
411965
Sigma-Aldrich
4-乙酰氧基联苯
99%
别名:
4-Acetoxybiphenyl
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CO2C6H4C6H5
CAS号:
分子量:
212.24
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
方案
99%
mp
87-89 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(=O)Oc1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O2/c1-11(15)16-14-9-7-13(8-10-14)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3
InChI key
MISFQCBPASYYGV-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)