化驗
99%
折射率
n20/D 1.462 (lit.)
bp
149 °C (lit.)
密度
1.012 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(CCN=C=O)CC(C)(C)CN=C=O.CC(CN=C=O)CC(C)(C)CCN=C=O
InChI
1S/2C11H18N2O2/c1-10(7-13-9-15)6-11(2,3)4-5-12-8-14;1-10(4-5-12-8-14)6-11(2,3)7-13-9-15/h2*10H,4-7H2,1-3H3
InChI 密鑰
XLRHAAFCQUDHHF-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>235.4 °F
閃點(°C)
> 113 °C