Merck
410438
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-3-Boc-2,2-二甲基-4-噁唑啉羧酸甲酯
98%
别名:
(S)-(-)-3-(叔丁氧羰基)-2,2-二甲基-4-噁唑啉羧酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H21NO5
分子量:
259.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
liquid
光學活性
[α]20/D −55°, c = 1.3 in chloroform
光學純度
ee: 99% (HPLC)
折射率
n20/D 1.443 (lit.)
bp
101-102 °C/2 mmHg (lit.)
密度
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
ether
SMILES 字串
COC(=O)[C@@H]1COC(C)(C)N1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H21NO5/c1-11(2,3)18-10(15)13-8(9(14)16-6)7-17-12(13,4)5/h8H,7H2,1-6H3/t8-/m0/s1
InChI 密鑰
ZNBUXTFASGDVCL-QMMMGPOBSA-N
應用
一种结构稳定的丝氨醛衍生物(Garner 醛)的前体,该衍生物是用于制造氮杂糖、鞘脂类以及卡奇霉素(高效的抗肿瘤剂)中的氨基糖。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
199.4 °F - closed cup
閃點(°C)
93 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Kahne, D. et al.
Tetrahedron Letters, 31, 21-21 (1990)
Garner, P. Park, J.M.
J. Org. Synth., 70, 18-18 (1992)
Dondoni, A. et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1576-1576 (1991)
Garner, P. Park, J.M.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 2361-2361 (1987)
Koskinen, A.M.P. et al.
Synlett, 665-665 (1990)