反應適用性
core: tin
折射率
n20/D 1.514 (lit.)
bp
112 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp
37-38 °C (lit.)
密度
1.136 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[Si](C)(C)N([SnH2]N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/2C6H18NSi2.Sn/c2*1-8(2,3)7-9(4,5)6;/h2*1-6H3;/q2*-1;+2
InChI 密鑰
WLNIUEYAQZRJFS-UHFFFAOYSA-N
應用
用于将醛和酮转化为 N,N-二烯胺的试剂。
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
132.8 °F - closed cup
閃點(°C)
56 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
其他客户在看
Synlett, 131-131 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 57, 5063-5063 (1992)