Merck
345164
Sigma-Aldrich
醋酸锡(II)
别名:
乙酸锡, 二醋酸锡, 醋酸亚锡
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Sn(CH3CO2)2
CAS号:
分子量:
236.80
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
表单
solid
质量水平
反应适用性
core: tin
reagent type: catalyst
mp
180-182 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(=O)O[SnH2]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Sn/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
InChI key
PNOXNTGLSKTMQO-UHFFFAOYSA-L
一般描述
乙酸锡(II)可用作生产芳基锡(IV) 试剂的光催化剂。
应用
  • 可提高聚乳酸纤维的热解聚速率
  • 用于合成 Sn-Cu 双金属纳米粒子的反应物
  • 用于有机电镀制备可充电薄膜电池锡阳极
  • 用作制备高表面积氧化锡催化剂的锡源
用于通过光化学气相沉积法制备锡(IV) 氧化物薄膜。与乙酸钯(II) 构成高效催化体系,用于活化苯甲醚甲氧基中的 C-H 键。
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Keiko Yakabi et al.
ChemSusChem, 10(18), 3652-3659 (2017-08-15)
The Baeyer-Villiger oxidation is a key transformation for sustainable chemical synthesis, especially when H
Photocatalytic Reaction of Aryl Halides with Tin (II) Acetate to Generate Arylstannane (IV) Reagents
Zemtsov AA, et al.
ACS Catalysis, 13, 12766-12773 (2023)
The Journal of Organic Chemistry, 59, 7521-7521 (1994)
Thin Solid Films, 251, 19-19 (1994)
Thin Solid Films, 251, 19-19 (1994)