Merck
409197
Sigma-Aldrich
二乙烯基二甲基硅烷
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(H2C=CH)2Si(CH3)2
CAS号:
分子量:
112.24
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
liquid
折射率
n20/D 1.4187 (lit.)
沸点
79-82 °C (lit.)
密度
0.731 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
C[Si](C)(C=C)C=C
InChI
1S/C6H12Si/c1-5-7(3,4)6-2/h5-6H,1-2H2,3-4H3
InChI key
QRHCILLLMDEFSD-UHFFFAOYSA-N
象形图
FlameExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
-8.0 °F
闪点(°C)
-22.2 °C
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)