Merck
409103
Sigma-Aldrich
6-对甲苯胺基萘磺酸 钠盐
99%
别名:
6-(对甲苯胺基)-2-萘磺酸钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H14NNaO3S
CAS号:
分子量:
335.35
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
99%
SMILES 字串
[Na+].Cc1ccc(Nc2ccc3cc(ccc3c2)S([O-])(=O)=O)cc1
應用
适于用作荧光探针