Merck
407860
Sigma-Aldrich
N-(2-呋喃基)甘氨酸甲酯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H9NO4
CAS号:
分子量:
183.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
63-65 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)CNC(=O)c1ccco1
InChI
1S/C8H9NO4/c1-12-7(10)5-9-8(11)6-3-2-4-13-6/h2-4H,5H2,1H3,(H,9,11)
InChI 密鑰
MPRFBNLQEYNYQK-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)