Merck
406678
Sigma-Aldrich
聚醚胺
average Mn ~400
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH(NH2)CH2[OCH2CH(CH3)]nNH2
CAS号:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
liquid
品質等級
分子量
average Mn ~400
折射率
n20/D 1.449
密度
0.97 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CC(N)CO.CC(O)CO
InChI
1S/C4H9NO2/c6-3-1-5-2-4(3)7/h3-7H,1-2H2
InChI 密鑰
JCZPOYAMKJFOLA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
  • 通过浮选法采用PEA收集剂从切口损失(kerf-loss)硅浆料废物中回收高纯度硅。:该研究探讨了以聚丙二醇双(2-氨基丙基醚)为浮选收集剂,从浆料废物中回收高纯度硅的技术。该工艺具有从工业废物中回收硅的潜在应用,为更加可持续的生产做出贡献 (Li et al., 2020)。
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
325.4 °F - closed cup
閃點(°C)
163 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)