蒸汽密度
8.6 (vs air)
形狀
liquid
比活性
~3.2 isocyanate groups/molecule
分子量
average Mn ~400
折射率
n20/D 1.634
黏度
1,800 cP(25 °C)(lit.)
bp
392 °C/5 mmHg
密度
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]C([H])=O.O=C=Nc1ccccc1
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
聚[(异氰酸苯酯)-共甲醛](P-MDI)是一种扩链剂,每个异氰酸酯基均连接一个苯基。它是一种液态聚合物,用于在固化过程中保持不同聚合物单元之间交联反应的均匀性。它的交联位点(−NCO)使其可用于制备聚氨酯。
聚[(异氰酸苯酯)-共甲醛](PPIF)是一种低聚物,可用作扩链剂和形成酰胺键(−NCO)的交联剂。它与羟基的反应活性高,羟基可促进聚氨酯网络的形成。
應用
P-MDI是一种异氰酸酯,可用于制备聚氨酯树脂、薄膜和泡沫。它可以形成高机械强度的、耐溶剂的膜,并可用作生物材料应用中的OTFT电极。
PPIF可与二醇共混以形成具有−NCO特征峰的聚氨酯混合物。它也可用作形成高拉伸强度介电材料的交联剂,该材料有望用于有机电子学领域。
特點和優勢
高粘度、高官能度低聚物。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system, Respiratory system,Eyes,Lungs
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
其他客户在看
Highly cross-linked polyurethane with enhanced stability of second-order nonlinear optical properties.
Macromolecules, 28(10), 3713-3717 (1995)
Polyfunctional active coatings with damage-triggered water-repelling effect.
Soft Matter, 7(2), 369-372 (2011)
Exploration on high performance polyamide 1010/polyurethane blends filled with functional graphene nanoplatelet: physical properties and technical application
Journal of the Chinese Advanced Materials Society, 5(2), 133-147 (2017)
Second-order nonlinear optical properties and relaxation dynamics of aligned cross-linked polyurethanes with hemicyanine-type chromophores.
Journal of the Optical Society of America B: Optical Physics, 15(1), 393-400 (1998)
Biomaterials-based organic electronic devices.
Polymer International, 59(5), 563-567 (2010)