Merck
405078
Sigma-Aldrich
双-散沫花素
98%
别名:
指甲花醌二聚体
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H10O6
CAS号:
分子量:
346.29
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
化驗
98%
mp
250 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
OC1=C(C(=O)c2ccccc2C1=O)C3=C(O)C(=O)c4ccccc4C3=O
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)