Merck
403687
Sigma-Aldrich
钛酸铋(III)
−325 mesh
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Bi2O3·2TiO2
CAS号:
分子量:
625.69
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
形狀
powder
粒徑
−325 mesh
SMILES 字串
O=[Bi]O[Ti](=O)O[Ti](=O)O[Bi]=O
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)