About This Item
线性分子式:
In(ClO4)3 · xH2O
CAS号:
分子量:
413.17 (anhydrous basis)
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
推荐产品
等级
for analytical purposes
表单
solid
组成
Degree of hydration, 8-10
反应适用性
reagent type: catalyst
core: indium
reagent type: oxidant
浓度
≤27.2% In (EDTA titration)
SMILES字符串
O.[In+3].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/3ClHO4.In.H2O/c3*2-1(3,4)5;;/h3*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;;+3;/p-3
InChI key
BSUPSQJCOOBRFF-UHFFFAOYSA-K
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
储存分类代码
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges