About This Item
线性分子式:
Ga(CIO4)3 · xH2o
CAS号:
分子量:
368.07 (anhydrous basis)
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
推荐产品
质量水平
方案
99.999% trace metals basis
表单
chunks
杂质
≤20.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
175 °C (lit.)
SMILES字符串
[Ga+3].[H]O[H].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/3ClHO4.Ga.H2O/c3*2-1(3,4)5;;/h3*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;;+3;/p-3
InChI key
POVMVMOENAMBPV-UHFFFAOYSA-K