蒸汽密度
3.8 (vs air)
蒸汽壓力
1.4 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.588 (lit.)
bp
169 °C (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
溶解度
alcohol: very soluble(lit.)
benzene: miscible(lit.)
carbon disulfide: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: insoluble(lit.)
密度
1.073 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Sc1ccccc1
InChI
1S/C6H6S/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H
InChI 密鑰
RMVRSNDYEFQCLF-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
- 制备(3H-苯并[c][1,2]二硒醇--3-基)(苯基)硫烷和β-内酯。
- 作为表面封端剂成分用于制备具有铁磁性质的铁掺杂 ZnS 纳米颗粒。
- 作为除氧剂参与几丁质的N-脱乙酰作用生产壳聚糖 C。
- 作为羧酸和异腈偶联反应的活化剂。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
122.0 °F - closed cup
閃點(°C)
50 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
商品
Markovnikov and anti-Markovnikov alkene reactivity differences are discussed, highlighting challenges and catalytic advancements.