Merck
399078
Sigma-Aldrich
4-乙烯基苯基碳酸叔丁酯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2C=CHC6H4OCO2C(CH3)3
CAS号:
分子量:
220.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
化驗
98%
包含
25 ppm phenothiazine as inhibitor
bp
187 °C (lit.)
mp
27-29 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)Oc1ccc(C=C)cc1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2