Merck
399043
Sigma-Aldrich
3-苯基噻吩
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H8S
CAS号:
分子量:
160.24
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
95%
形狀
solid
mp
90-93 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
c1ccc(cc1)-c2ccsc2
InChI
1S/C10H8S/c1-2-4-9(5-3-1)10-6-7-11-8-10/h1-8H
InChI 密鑰
ZDQZVKVIYAPRON-UHFFFAOYSA-N
應用
导电聚合物前体。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Journal of the American Chemical Society, 117, 233-233 (1995)